Läs mer
Melford Amdinocillin
Beskrivning
Amdinocillin är ett bredspektrumantibiotikum som tillhör penicillinklassen av antibiotika.
Amdinocillin är ett bredspektrumantibiotikum som tillhör penicillinklassen av antibiotika. Det hämmar syntesen av bakteriecellväggen, vilket leder till att patogenen förstörs och är effektivt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amdinocillin |
| CAS | 32887-01-7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C15H23N3O3S |