missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amdinocillin, TRC

Produktkod. 30138037
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138037 1 g
30135297 500 mg
17948134 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5763001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32887-01-7
Molekylformel C15 H23 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 325.43
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (+)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]penicillanic acid, 6β-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methyleneamino]penicillanic acid, Amdinocillin, Coactin, FL 1060, Hexacillin, Hexapen, Mecillinam, Penicillin Hx
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[(E)-azepan-1-ylmethylideneamino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](\N=C\N3CCCCCC3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mecillinam
Analyt- eller komponentnamn Mecillinam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O3S/c1-15(2)11(14(20)21)18-12(19)10(13(18)22-15)16-9-17-7-5-3-4-6-8-17/h9-11,13H,3-8H2,1-2H3,(H,20,21)/b16-9+/t10-,11+,13-/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 1 g
Formel vikt 325.146
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.