Läs mer
Amebucort, MedChemExpress
Beskrivning
Amebucort is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, may used for the research of inflammatory disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amebucort |
| CAS | 83625-35-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H40O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (204.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.61 |
| Formel vikt | 488.61 |
| Visa mer |