Läs mer
Amenamevir, MedChemExpress
Beskrivning
Amenamevir is a helicase-primase inhibitor which has potent antiviral activity against HSVs with an EC50 of 14 ng/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amenamevir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 841301-32-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26N4O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ASP2151 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (103.62 mM) |
| Visa mer |