Learn More
Amentoflavon, Thermo Scientific™
Product Code. 17585565 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
17585565 100 mg
1 options
Product Code. 17585565 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 469071000
Specifications
Kemiskt namn eller material Amentoflavon
CAS 1617-53-4
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C30 H18 O10
Formel vikt 538.48
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult till beige
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C(=C2O1)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC-namn 8-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 538.46