Läs mer
Amentoflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amentoflavone |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H |
| Formel vikt | 538.09 |