Läs mer
Contec™ Twill Jean Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 3600
Beskrivning
- 100% bomullstyg
- Vävd i en 2 x 1 kypertkonstruktion
- Stark och absorberande
- Lämplig för applikationer med hög temperatur
- Finns bestrålad
- Slitstarkt tyg för tuffa uppgifter
- Snedskurna kanter för att minska upprivning
- Sorbent torka för ytrengöring eller spilluppsamling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.86 cm |
| Material | Bomull |
| Beskrivning | Platt staplade |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| Förpackningsmängd | 300/påse, 12 påsar/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |