Beskrivning
AlkPhos direktmärknings- och detektionssystem är baserade på snabb, direkt märkning av DNA- eller RNA-sonder med termostabilt alkaliskt fosfatas. CDP-Star™ eller ECF™ detektion kan användas. DNA- eller RNA-sonder märks under en 30-minuters reaktion och resulterande prober kan användas utan rening. Hybridiseringsstringens kan styras av temperatur såväl som saltkoncentration.
- Hybridiseringsstringens kan kontrolleras genom att höja temperaturen upp till 75 °C
- Detektion av 60 fg mål-DNA (enkopiagen) i en genomisk Southern blöt
- ECF detektion för kvantifieringsexperiment
- Snabbt protokoll sparar två till tre timmar jämfört med konventionella indirekta metoder
Beställningsinfo
Varje system inkluderar följande reagens, tillräckligt för 25 eller 50 märkningsreaktioner och detektering av 2500 cm 2 : märkningsreagens, tvärbindare, kontroll-DNA, reaktionsbuffert, hybridiseringsbuffert, blockeringsmedel, ECF detektionsreagenser.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillräckligt för | 2500 cm2 membran |
| Inkluderar | Tillräckligt för 25 eller 50 märkningsreaktioner och detektering av 2500 cm 2 membran: märkningsreagens, tvärbindare, kontroll-DNA, reaktionsbuffert, hybridiseringsbuffert, blockeringsmedel, ECF detektionsreagenser. |
| Kvantitet | Varje |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2