Läs mer
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Labeling Modules
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2500 cm2 Membrane
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
DNA or RNA probes are labeled during a 30-minute reaction and resulting probes can be used without purification. Hybridization stringency can be controlled by temperature as well as salt concentration.
- Hybridization stringency can be controlled by elevating temperatures up to 75°C
- Detection of 60 fg target DNA (single-copy gene) in a genomic Southern blot
- Rapid protocol saves two to three hours over conventional indirect methods
Beställningsinfo
Each system include the following reagents, sufficient for 25 or 50 labeling reactions and detection of 2500cm2 or 5000cm2 membrane (depending on product ordered): labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer and blocking agent
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Beskrivning | AlkPhos Direct Labeling and Detection Systems are based on the rapid, direct labeling of DNA or RNA probes with thermostable alkaline phosphatase. CDP-Star or ECF detection can be used. |
| För användning med (applikation) | Fast and convenient systems for all high-sensitivity applications using DNA, RNA or oligonucleotide probes |
| Inkluderar | Labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer and blocking agent |
| Produkttyp | AlkPhos Direct Labeling Module |
| Kvantitet | 2500 cm2 Membrane |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- AlkPhos Direct Labelling module, For 2,500 cm2 membrane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.