Läs mer
Cytiva Amersham™ CDP-Star Detektionsreagenser
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
- Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
- Höga flöden och bra uppskalningspotential
Beställningsinfo
Tillräckligt för detektion av 2500cm 2 membran. Inkluderar endast detektionsreagenser. För märkningsmodul, se del RPN3680.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | DNA/RNA och probmärkning |
| Tillräckligt för | 2500 cm 2 membran |
| Inkluderar | CDP-Star detektionsreagenser |
| Kvantitet | Varje |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CDP-Star Detection Reagent, For 2,500 cm2 membrane
- Fara||
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,2'-iminodiethanol