Läs mer
Cytiva Amersham™ Cy ™3, Cy™ 5 Maleimid mono-Reactive Dye 5-pack
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Cy3 och Cy5 monofunktionella maleimider är särskilt lämpliga för selektiv märkning av molekyler innehållande fria sulfhydrylgrupper, såsom cysteinrester i proteiner och peptider, och oligonukleotider. De är också användbara vid antikroppsmärkning eftersom färgämnesmolekylerna introduceras bort från antikroppsbindningsstället, vilket ökar chansen att funktionaliteten hos den märkta molekylen kommer att vara oförsämrad. Protokollet är enkelt och robust och erbjuder en alternativ kemi när antingen större selektivitet för märkning krävs eller aminmärkning med Cy3 och Cy5 NHS-estrar är inte önskvärda eller lämpliga.
- Ger ett alternativ för när CyDye™ NHS-estrar är olämpliga.
- Färgämnen förpackas i uppmätta mängder och folieförseglas för att säkerställa konsekventa märkningar
Beställningsinfo
Varje kit innehåller fem flaskor med färgämne, var och en tillräcklig för att märka 1 mg protein.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För märkning av biologiska föreningar med Cy3 monofunktionellt färgämne |
| Kvantitet | 5 injektionsflaskor vardera tillräckligt för att märka 1 mg protein |
| Produkttyp | Cy3 Maleimid Mono-Reactive Dye 5-Pack |
| Kit Innehåll | Fem flaskor med färgämne |
| Tillräckligt för | Märkning av 1mg Protein |
| Molekylvikt (g/mol) | 791 |
| Löslighet | Löslig i kallt vatten och varmt vatten |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler. |
| Etikett eller färgämne | Cy3 |
| Färg | Rött |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1