Läs mer
Cytiva Amersham™ Cy ™3, Cy™ 5 Maleimid mono-Reactive Dye 5-pack
Produktkod. 10704357 Handla allt Cytiva Produkter
Etikett eller färgämne:
Cy3
Cy5
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10704357
Brand: Cytiva PA25031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mer selektiv metod för antikroppsmärkning som minskar möjligheten att märkningen interfererar med efterföljande antikropp-antigenreaktioner. Amersham™ Cy ™3, Cy™ 5 Maleimid mono-Reactive Dye förpackningar är förpackade i uppmätta mängder och folieförseglade för att säkerställa konsekventa märkningar.
Cy3 och Cy5 monofunktionella maleimider är särskilt lämpliga för selektiv märkning av molekyler innehållande fria sulfhydrylgrupper, såsom cysteinrester i proteiner och peptider, och oligonukleotider. De är också användbara vid antikroppsmärkning eftersom färgämnesmolekylerna introduceras bort från antikroppsbindningsstället, vilket ökar chansen att funktionaliteten hos den märkta molekylen kommer att vara oförsämrad. Protokollet är enkelt och robust och erbjuder en alternativ kemi när antingen större selektivitet för märkning krävs eller aminmärkning med Cy3 och Cy5 NHS-estrar är inte önskvärda eller lämpliga.
  • Ger ett alternativ för när CyDye™ NHS-estrar är olämpliga.
  • Färgämnen förpackas i uppmätta mängder och folieförseglas för att säkerställa konsekventa märkningar
Beställningsinfo
Varje kit innehåller fem flaskor med färgämne, var och en tillräcklig för att märka 1 mg protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För märkning av biologiska föreningar med CyTM5 monofunktionellt färgämne
Kvantitet 5 injektionsflaskor vardera tillräckligt för att märka 1 mg protein
Produkttyp Cy5 Maleimid Mono-Reactive Dye 5-Pack
Kit Innehåll Fem flaskor med färgämne
Tillräckligt för Märkning av 1mg Protein
Molekylvikt (g/mol) 817
Löslighet Löslig i kallt vatten och varmt vatten
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler.
Etikett eller färgämne Cy5
Färg Blått
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1