Läs mer
Amersham™ CyDye™ 800 Goat-Anti-Rabbit Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
1199.95 SEK - 2048.00 SEK
Specifikationer
| Användningsområden | Western Blot |
|---|---|
| Konjugera | CyDye 800 |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C, protected from light |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16257801
|
Life Science products Cytiva
29360790 |
0.1 mg |
1199.95 SEK
0.1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
16267801
|
Life Science products Cytiva
29360791 |
0.5 mg |
2048.00 SEK
0.5mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
- Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
- Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
- Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
- Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
Specifikationer
| Western Blot | |
| CyDye 800 | |
| Secondary | |
| 2°C to 8°C, protected from light |
Säkerhet och hantering
- Amersham CyDye 800nm goat antirabbit (0.1mg)
Riskkategorier
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide
- UNKNOWN ACUTE-50.9 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 5.9% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.