Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Fluorescerande nukleotider
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Cy5.5-dCTP
Värdepaket som innehåller 5 x 25 nmol Cy3-dUTP + 5 x 25 nmol Cy5-dUTP
Värdepaket: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Kvantitet:
100 nm
100 nmol
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
Färg:
Far-Röd
Långt-röd
Nära IR
Orange
Orange, långt-röd
Scharlakansrött
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
För märkning av DNA- och RNA-sonder speciellt för flerfärgsanalys i mikroarrayer, FISH, kromosomidentifiering, helkromosommålning, karyotypning och genkartläggning. CyDye märkta nukleotider finns i en rad ljusa, intensiva färger med smala emissionsband som är idealiska —för multiplexering inom ett enda prov.
- Låg ospecifik bindning
- Hög fotostabilitet
- Hög vattenlöslighet
- pH okänslig
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CyDyes är en grupp ljusa fluorescerande färgämnen som kan användas i genom- och proteinforskning. Cy-färgämnesmärkta nukleotider uppvisar följande egenskaper: |
| pH | 7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 791,99 (monofunktion), 975,15 (bisfunktion) |
| Produkttyp | Cy5-dUTP |
| Reagens | Fluorescerande märkningsreagens |
| Våglängd | 670nm |
| Innehåll och lagring | -15 °C till -30 °C |
| Kvantitet | 25 nmol |
| Färg | Långt-röd |
| För användning med (applikation) | Genom- och proteinforskning, märkning av DNA- och RNA-sonder, speciellt för flerfärgsanalys i mikroarrayer, FISH, kromosomidentifiering, helkromosommålning, karyotypning och genkartläggning |