Beskrivning
För märkning av DNA- och RNA-sonder speciellt för flerfärgsanalys i mikroarrayer, FISH, kromosomidentifiering, helkromosommålning, karyotypning och genkartläggning. CyDye märkta nukleotider finns i en rad ljusa, intensiva färger med smala emissionsband som är idealiska —för multiplexering inom ett enda prov.
- Låg ospecifik bindning
- Hög fotostabilitet
- Hög vattenlöslighet
- pH okänslig
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CyDyes är en grupp ljusa fluorescerande färgämnen som kan användas i genom- och proteinforskning. Cy-färgämnesmärkta nukleotider uppvisar följande egenskaper: |
| Produkttyp | Cy3.5-dCTP |
| Reagens | Fluorescerande märkningsreagens |
| Kvantitet | 25 nmol |
| Färg | Scharlakansrött |