Description
För märkning av DNA- och RNA-sonder speciellt för flerfärgsanalys i mikroarrayer, FISH, kromosomidentifiering, helkromosommålning, karyotypning och genkartläggning. CyDye märkta nukleotider finns i en rad ljusa, intensiva färger med smala emissionsband som är idealiska —för multiplexering inom ett enda prov.
- Låg ospecifik bindning
- Hög fotostabilitet
- Hög vattenlöslighet
- pH okänslig
Specifications
Specifications
| Beskrivning | CyDyes är en grupp ljusa fluorescerande färgämnen som kan användas i genom- och proteinforskning. Cy-färgämnesmärkta nukleotider uppvisar följande egenskaper: |
| pH | 7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 791,99 (monofunktion), 975,15 (bisfunktion) |
| Produkttyp | Cy5-dCTP |
| Reagens | Fluorescerande märkningsreagens |
| Våglängd | 670nm |
| Innehåll och lagring | -15 °C till -30 °C |
| Kvantitet | 25 nmol |
| Färg | Långt-röd |
| För användning med (applikation) | Genom- och proteinforskning, märkning av DNA- och RNA-sonder, speciellt för flerfärgsanalys i mikroarrayer, FISH, kromosomidentifiering, helkromosommålning, karyotypning och genkartläggning |