Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktiva färgförpackningar efter märkning
Produktkod. 10724947 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
12 flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10724947 12 flaskor Varje
1 options
Produktkod. 10724947 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN5661
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Reaktiv CyDye fluorer specifikt optimerade för nukleinsyramikroarraymärkning. Cytiva CyDye Post-Labelling Reactive Dye Pack ger bekvämt förpackad, mycket reaktiv Cy3 och Cy5 monofunktionell NHS-ester för att märka prober via eftermärkningsvägen (aminoallyl).
  • Cy 3 och ™Cy 5 färgämnen ™med hög reaktivitet: 40 000 pmol reaktivt färgämne per flaska, vid> 75% innehåll av reaktivt färgämne
  • Varje injektionsflaska räcker för en märkningsreaktion på upp till 0,5-2 μg aa-cDNA eller 3-10 g μaa-RNA
  • Färdig att använda, dispenseras individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Endast reaktiv CyDye fluorer specifikt optimerade för nukleinsyramikroarraymärkning
Kvantitet 12 flaskor
Produkttyp CyDye Post-Labeling Reactive Dye Pack
Kit Innehåll 12 flaskor Cy3 NHS Ester och 12 flaskor Cy5 NHS Ester
pH-intervall 8,5 till 9,5
Tillräckligt för En märkningsreaktion på upp till 0,5 till 2 μg aa-cDNA eller 3 till 10 g μaa-RNA
Innehåll och lagring -15 °C till -30 °C