Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-pack
Produktkod. 11718278 Handla allt Cytiva Produkter
Etikett eller färgämne:
Cy2 bis-Reactive Dye
Cy3 monofunktionell färgämne
Cy3.5 mono-Functional Dye
Cy5 Reactive Dye
Cy5 mono-Functional Dye
Cy5.5 bis-Functional Dye
Cy5.5 monofunktionell färgämne
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11718278
Brand: Cytiva PA25001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för den mest exakta märkningen. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-Pack innehåller derivatiserade CyDye som bara bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl för exakt märkning av amingrupper.
    • Bekvämt sätt att märka antikroppar, proteiner, läkemedel och oligonukleotider med CyDye Fluorescerande färgämnen.
    • För användning i ELISA immunoutfällning och blottingapplikationer.
    • Färgämnen är förpackade i förblandade mängder och folieförseglade för att säkerställa konsekventa märkningar.
Beställningsinfo
Varje kit innehåller fem flaskor med färgämne. Varje injektionsflaska räcker för att märka 1 mg protein eller 30 nmol aminogrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För märkning av biologiska föreningar med Cy5 monofunktionellt färgämne
Kvantitet Varje
Produkttyp Cy5 Mono-Reactive Dye Pack
Kit Innehåll Fem folieförpackningar som vardera innehåller torkat färgämne för att märka 1 mg protein
Tillräckligt för Märkning av 1 mg protein eller 30 nM aminogrupper
Molekylvikt (g/mol) 791.99
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus
Etikett eller färgämne Cy5 mono-Functional Dye
Färg Blått
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cy5 mono-reactive dye pack
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cy5 (mono-reactive)