Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-pack
Produktkod. 11738278 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Etikett eller färgämne:
Cy2 bis-Reactive Dye
Cy3 monofunktionell färgämne
Cy3.5 mono-Functional Dye
Cy5 Reactive Dye
Cy5 mono-Functional Dye
Cy5.5 bis-Functional Dye
Cy5.5 monofunktionell färgämne
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne unitSize
11738278 Cy5.5 monofunktionell färgämne Paket med 5
11798268 Cy3.5 mono-Functional Dye Paket med 5
11758268 Cy2 bis-Reactive Dye Paket med 5
11708278 Cy5 Reactive Dye Paket med 5
11728278 Cy5.5 bis-Functional Dye Paket med 5
11718278 Cy5 mono-Functional Dye Paket med 5
10156044 Cy3 monofunktionell färgämne Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11738278 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer PA25501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för den mest exakta märkningen. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reactive Dye 5-Pack innehåller derivatiserade CyDye som bara bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl för exakt märkning av amingrupper.
    • Bekvämt sätt att märka antikroppar, proteiner, läkemedel och oligonukleotider med CyDye Fluorescerande färgämnen.
    • För användning i ELISA immunoutfällning och blottingapplikationer.
    • Färgämnen är förpackade i förblandade mängder och folieförseglade för att säkerställa konsekventa märkningar.
Beställningsinfo
Varje kit innehåller fem flaskor med färgämne. Varje injektionsflaska räcker för att märka 1 mg protein eller 30 nmol aminogrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För märkning av biologiska föreningar med Cy5.5 monofunktionellt färgämne
Kvantitet Varje
Produkttyp Cy5.5 Mono-Reactive Dye Pack
Kit Innehåll Fem folieförpackningar som vardera innehåller torkat färgämne för att märka 1 mg protein
Tillräckligt för Märkning av 1 mg protein eller 30 nM aminogrupper
Molekylvikt (g/mol) 1128.41
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus
Etikett eller färgämne Cy5.5 monofunktionell färgämne
Färg Blått
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1