Läs mer
Descrizione
Order Info
Stort utbud av bulkpaket tillgängliga för bästa ekonomi. Förpackningarna innehåller fluor som bär två reaktiva grupper på varje färgämnesmolekyl för allmän märkning av proteinamingrupper.
Specifica
Specifica
| För användning med (applikation) | Lämplig för allmän märkning av aminrester |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Cy3 bis-NHS Ester |
| Kit Innehåll | Folieförpackningar, som var och en innehåller 5, 10 eller 50 mg torkat färgämne |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cy3 Bis NHS ester, 50 mg
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cy3 (Bis NHS ester)
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?