Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Produktkod. 11585045 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Produkttyp:
Cy2 bis-NHS Ester
Cy3 bis-NHS Ester
Cy5 Bis NHS Ester
Cy5 bis-NHS Ester
Cy5.5 Bis NHS Ester
Cy5.5 bis-NHS Ester
Cy7 Bis NHS Ester
Cy7 bis-NHS Ester
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
11585045 10 mg Cy5 bis-NHS Ester 10mg
11585035 5 mg Cy2 bis-NHS Ester Paket med 5
11515045 50 mg Cy3 bis-NHS Ester 50mg
11505045 5 mg Cy3 bis-NHS Ester 5mg
11525045 10 mg Cy3 bis-NHS Ester 10mg
11575045 50 mg Cy5 Bis NHS Ester 50mg
11525055 5 mg Cy5.5 bis-NHS Ester 5mg
11535055 50 mg Cy5.5 Bis NHS Ester 50mg
11555055 5 mg Cy7 bis-NHS Ester 5mg
11565055 10 mg Cy7 Bis NHS Ester 10mg
11565045 5 mg Cy5 bis-NHS Ester 5mg
11545055 10 mg Cy5.5 bis-NHS Ester 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11585045 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer PA15004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för allmän märkning av aminrester
Beställningsinfo
Stort utbud av bulkpaket tillgängliga för bästa ekonomi. Förpackningarna innehåller fluor som bär två reaktiva grupper på varje färgämnesmolekyl för allmän märkning av proteinamingrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lämplig för allmän märkning av aminrester
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Cy5 bis-NHS Ester
Kit Innehåll Folieförpackningar, som var och en innehåller 5, 10 eller 50 mg torkat färgämne
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cy5 Bis NHS ester, 10 mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cy5 (Bis NHS ester)