Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (monoreaktiv hydrazid) Produktkod.: 10369524
compliance-icons compliance-icons
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (monoreaktiv hydrazid)
Produktkod. 10369524 Handla allt Cytiva Produkter
1 mg, Cy5.5, Cy5.5 Hydrazid, 1mg
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Etikett eller färgämne:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Produkttyp:
Cy3 Hydrazid
Cy3 Hydrazide
Cy5 Hydrazid
Cy5 Hydrazide
Cy5.5 Hydrazid
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Paket med 5
Produktkod. 10369524
Brand: Cytiva PA15621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För märkning av fria karbonylgrupper av glykoproteiner och kolhydrater
Hydrazidestrar tillhandahåller en bekväm metod för märkning av fria karbonylgrupper i glykoproteiner och kolhydrater. För maximal bekvämlighet levereras stabila aktiva hydrazidestrar och lagras som fast material.
  • Utbud av bulkpaket tillgängliga för bästa ekonomi
  • Exempel på protokoll medföljer varje färgämne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För märkning via karbonylgrupper. För användning i steady state fluorescens, FP och FRET applikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Cy5.5 Hydrazid
pH-intervall 3 till 10
Molekylvikt (g/mol) 1128.42
Löslighet Löslig i kallt vatten och varmt vatten
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler.
Etikett eller färgämne Cy5.5
Färg Mörkblå
Product Information
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cy5.5 Hydrazide, 1 mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cy5.5 (hydrazide)
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (monoreaktiv hydrazid) >