Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (monoreaktiv hydrazid)
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Etikett eller färgämne:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Produkttyp:
Cy3 Hydrazid
Cy3 Hydrazide
Cy5 Hydrazid
Cy5 Hydrazide
Cy5.5 Hydrazid
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Paket med 5
Beskrivning
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
- Range of bulk packs available for greatest economy
- Example protocols included with each dye pack
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | For labelling via carbonyl groups. For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications |
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Cy3 Hydrazide |
| Kit Innehåll | Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye |
| pH-intervall | 3 to 10 |
| Molekylvikt (g/mol) | 765.95 |
| Löslighet | Soluble in cold water and hot water |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles. |
| Etikett eller färgämne | Cy3 |
| Färg | Red |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1