Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (monoreaktiv maleimid)
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Etikett eller färgämne:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Produkttyp:
Cy3 Maleimid
Cy3 Maleimide
Cy5 Maleimid
Cy5.5 Maleimid
Cy5.5 Maleimide
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
Beskrivning
Användningen av monoreaktiva maleimider är särskilt lämpad för antikroppsmärkning eftersom färgämnesmolekylerna introduceras bort från antikroppens bindningsställe, vilket ökar chansen att funktionaliteten hos den märkta molekylen kommer att vara oförsämrad.
- Lämplig för märkning av antikroppar
- Exempel på protokoll medföljer varje färgämne
Antikroppsmärkning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För märkning via tiolgrupper För användning i steady state fluorescens, FP och FRET applikationer |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Cy5.5 Maleimid |
| Kit Innehåll | Folieförpackningar, som var och en innehåller 1, 5 eller 25 mg torkat färgämne |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1128.42 |
| Löslighet | Löslig i kallt vatten och varmt vatten |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler. |
| Etikett eller färgämne | Cy5.5 |
| Färg | Mörkblå |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1