Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (monoreaktiv maleimid)
Produktkod. 11555085 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Etikett eller färgämne:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Produkttyp:
Cy3 Maleimid
Cy3 Maleimide
Cy5 Maleimid
Cy5.5 Maleimid
Cy5.5 Maleimide
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
Produktkod. 11555085
Brand: Cytiva PA15130
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För selektiv märkning av fria sulfhydrylgrupper såsom cysteinrester i peptider, proteiner och oligonukleotider
Användningen av monoreaktiva maleimider är särskilt lämpad för antikroppsmärkning eftersom färgämnesmolekylerna introduceras bort från antikroppens bindningsställe, vilket ökar chansen att funktionaliteten hos den märkta molekylen kommer att vara oförsämrad.
  • Lämplig för märkning av antikroppar
  • Exempel på protokoll medföljer varje färgämne
Antikroppsmärkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För märkning via tiolgrupper För användning i steady state fluorescens, FP och FRET applikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Cy5 Maleimid
Kit Innehåll Folieförpackningar, som var och en innehåller 1, 5 eller 25 mg torkat färgämne
pH-intervall 3 till 10
Molekylvikt (g/mol) 791.95
Löslighet Löslig i kallt vatten och varmt vatten
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler.
Etikett eller färgämne Cy5
Färg Blått
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1