Läs mer
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Pack (monoreaktiv NHS Ester)
Produktkod. 11505055 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
150 μg
25 mg
5 mg
50 mg
Etikett eller färgämne:
Cy3.5
Cy5
Cy7
Produkttyp:
Cy3.5 NHS Ester
Cy5 NHS Ester
Cy7 NHS Ester
Förpackningsstorlek:
10mg
150µg
1mg
25mg
50mg
5mg
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Etikett eller färgämne Produkttyp unitSize
11505055 50 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 50mg
10697655 1 mg Cy3.5 Cy3.5 NHS Ester 1mg
11515055 10 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 10mg
11545095 5 mg Cy7 Cy7 NHS Ester 5mg
10379814 1 mg Cy7 Cy7 NHS Ester 1mg
11565095 10 mg Cy7 Cy7 NHS Ester 10mg
11595045 5 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 5mg
10742067 1 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 1mg
11580744 150 μg Cy5 Cy5 NHS Ester 150µg
11505085 25 mg Cy5 Cy5 NHS Ester 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11505055 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer PA15102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för mycket exakt märkning av amingrupper. Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester) innehåller derivatiserade CyDyes som bara bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl för korrekt märkning av amingrupper, till exempel på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
  • Innehåller derivatiserade CyDyes som endast bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl
  • pH-intervall: 3 till 10
  • DMSO-tolerant
  • Fotostabil
  • Exempel på protokoll medföljer varje färgämne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För märkning via amingrupper. CyDyes är lämpliga för användning i applikationer som fluorescensresonansenergiöverföring (FRET), tidsupplöst fluorescensresonansenergiöverföring (TR-FRET) och fluorescenspolarisation (FP)
Kvantitet 50 mg
Produkttyp Cy5 NHS Ester
Kit Innehåll Folieförpackningar, som var och en innehåller 1, 5, 10, 25 eller 50 mg torkat färgämne
pH-intervall 3 till 10
Molekylvikt (g/mol) 791.99
Löslighet Löslig i kallt vatten och varmt vatten
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler.
Etikett eller färgämne Cy5
Färg Blått
Emission 670
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cy5 NHS ester
Signalord
  • Fara||
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cy5 (mono-reactive)