Beskrivning
- Innehåller derivatiserade CyDyes som endast bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl
- pH-intervall: 3 till 10
- DMSO-tolerant
- Fotostabil
- Exempel på protokoll medföljer varje färgämne
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För märkning via amingrupper är CyDyes lämpliga för användning i applikationer som fluorescensresonansenergiöverföring (FRET), tidsupplöst-fluorescensresonansenergiöverföring (TR-FRET) och fluorescenspolarisation (FP) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Cy5 NHS Ester |
| Kit Innehåll | Folieförpackningar, som var och en innehåller 1, 5, 10, 25 eller 50 mg torkat färgämne |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Etikett eller färgämne | Cy5 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cy5 NHS ester
- Fara||
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).