Läs mer
Cytiva Amersham™ ECF™ Substrat för Western Blotting
Produktkod. 10713387 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
Tillräckligt med reagens för att detektera 2500 cm 2 membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10713387 Tillräckligt med reagens för att detektera 2500 cm 2 membran Varje
1 options
Produktkod. 10713387 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN5785
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
ECF Substrat, 60 ml; Utspädningsbuffert
Används för detektion av proteinblottar med fluorescensskanningsutrustning. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECF™ Substrate for Western Blotting använder ett fluorescerande substrat för alkaliskt fosfatas-baserad detektion av proteinblottar.
Alkaliskt fosfatas defosforylerar ECF Substrat för att producera en fluorescerande produkt, som lokaliseras vid katalysstället. Produkten fluorescerar vid 540 till 560 nm när den exciteras vid lämplig våglängd.
  • För användning med fluorescensscanningsutrustning
  • Känslighet jämförbar med kemiluminescens
  • Brett dynamiskt område av fluorescensskanningssystem jämfört med film möjliggör visualisering och kvantifiering av svaga och mörka band i samma skanning
  • Eliminera behovet av mörkrum och film
Western blotting, dot och slot blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Utrustning för fluorescensscanning
Inkluderar ECF Substrat, 60 ml, spädningsbuffert
Kvantitet Tillräckligt med reagens för att detektera 2500 cm 2 membran
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ECF Substrate, For 2500 cm2 membrane
Signalord
  • Fara||
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P313-Sök läkarhjälp.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-iminodiethano
  • UNKNOWN ACUTE-99.8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 99.8% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.