Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ 4 to 20%, Tris-HCl, 1.4 mm, Protein Gel, 15-well
Produktkod. 11505854 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Wells:
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Wells unitSize
11505854 15-brunn Paket med 10
1 options
Produktkod. 11505854 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28990159
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Amersham ECL Gel Box
Homogeneous and gradient gels for horizontal protein electrophoresis.
  • Amersham™ ECL™ Gels have a shelf life of up to 12 months with no compromise in performance over time
  • Gels are available in 15 and 10 well formats as either homogenous (10 and 12%) or gradient (4-12%, 8-16% and 4-20%)
  • Compatible with standard Laemmli buffers
  • Works well with standard protein detection protocols
  • Amersham ECL Gel is cast without SDS, allowing the user to define the separation conditions by the composition of the running buffer and sample loading buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
Gel Procent 4 to 20%
Gel Tjocklek 1.4 mm
Gel typ Tris-HCl
Separering av Protein
Separationstyp Denaturing, Native
Wells 15-brunn
Formulering Acrylamide/bis-acrylamide, %C = 2.6% (w/w), %T = Total concentration (w/v) of Acrylamide + bis-acrylamide 4 to 20%
För användning med (applikation) Polyacrylamide Gel Electrophoresis
Kvantitet 10/Pk.
Förvaringskrav 4° to 8°C
Tjocklek (engelska) 0.05 in.
Volym per brunn 20 μL
Längd (metrisk) 75 mm
Längd (metrisk) Gel 7.5 cm
Bredd (engelska) 3.15 in.
Width (engelska) Gel 3.15 in.
Bredd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Höjd (engelska) 2.95 in.
Höjd (metrisk) 7.5 cm
Produkttyp Gradient Page
För användning med (utrustning) Amersham ECL Gel Box