Beskrivning
Används för att kontrollera bakgrundsljud. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ is Blocking Reagent kontrollerar bakgrundsljud samtidigt som den bibehåller en hög nivå av signalintensitet.
Fullt kompatibel med båda Hybond™ ECL™ (nitrocellulosa) och Hybond-P (PVDF) membran.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För blockering av nitrocellulosa- och PVDF-membran före detektion med Amersham ECL , Amersham ECL Prime eller Amersham ECL Select western blotting-detektionsreagens |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | Blockerande reagens |
| Kvantitet | 40g |
| Produktlinje | Amersham |