Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Blockerande agent
Produktkod. 10156414 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
40000 mg
Förpackningsstorlek:
40g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10156414 40000 mg 40g
1 options
Produktkod. 10156414 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN2125
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för att blockera nitrocellulosa och PVDF-membran. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Blocking Agent blockerar membran som ska användas med ECL och ECL Plus™ Western blotting-detektionsreagens.
  • Innehåller 40g membranblockerande medel
  • Räcker till minst 20 miniblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Blockerande Nitrocellulosa- och PVDF-membran att användas med ECL™ och ECL™ PlusTM western blotting-detektionsreagens
Inkluderar 40 g ECL™ blockeringsmedel, tillräckligt för minst 20 miniblots
Kvantitet 40000 mg