Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Direkt nukleinsyramärkning/detektionssystem
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
För 2000cm 2 membran
För märkning av μ10 g nukleinsyra
Räcker för 4000 cm 2
Till Label 5μ g
Produkttyp:
ECL Detektionsreagenser
ECL Direktmärkningsmodul
ECL Guldhybridiseringsbuffert
ECL System för direkt märkning och detektion
Förpackningsstorlek:
5µg
Varje
Beskrivning
Innehåller
45-000-922 and 45-000-923: Labeling reagent; Crosslinker; Control DNA; Blocking agent; ECL detection reagents and ECL Gold hybridization buffer
- Snabb, enkel upptäckt av medel- till höga målmängder på 4 timmar.
- Tillräckligt för hybridisering av 4000 cm 2
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | ECL™ Direkt nukleinsyramärkning och detektionssystem |
| Inkluderar | ECL Guldhybridiseringsbuffert som räcker till 4000 cm² |
| Produkttyp | ECL Guldhybridiseringsbuffert |
| Kvantitet | Räcker för 4000 cm 2 |