Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Direkt nukleinsyramärkning/detektionssystem
Produktkod. p-3676034 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
För 2000cm 2 membran
För märkning av μ10 g nukleinsyra
Räcker för 4000 cm 2
Till Label 5μ g
Produkttyp:
ECL Detektionsreagenser
ECL Direktmärkningsmodul
ECL Guldhybridiseringsbuffert
ECL System för direkt märkning och detektion
Förpackningsstorlek:
5µg
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10733797 Till Label 5μ g ECL Direktmärkningsmodul 5µg
10195804 Räcker för 4000 cm 2 ECL Detektionsreagenser Varje
10554205 För märkning av μ10 g nukleinsyra ECL System för direkt märkning och detektion Varje
10411095 För 2000cm 2 membran ECL Detektionsreagenser Varje
10269004 Till Label 5μ g ECL System för direkt märkning och detektion Varje
10459774 Räcker för 4000 cm 2 ECL Guldhybridiseringsbuffert Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10733797 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN3005
Innehåller
45-000-922 and 45-000-923: Labeling reagent; Crosslinker; Control DNA; Blocking agent; ECL detection reagents and ECL Gold hybridization buffer
Används för snabb och enkel upptäckt av medelhöga till höga målmängder. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Direkta nukleinsyramärkning/detektionssystem är baserade på direkt märkning av DNA- eller RNA-sonder med pepparrotsperoxidas (HRP) i en enkel 20 minuters kemisk reaktion
    • Direkt probmärkning i en 10 min reaktion, 1 timme från hybridisering till detektion med ECL Direkt, Hybond N+, och Hyperfilm ECL .
    • Eliminerar hantering, avfall och regulatoriska frågor i samband med användningen av radioaktivitet.
    • Inget behov av att ta bort fläckar innan reprobing.
    • För snabb och enkel detektering av medel- till höga målmängder i applikationer som koloni-/plackskärmar, dot blots och PCR-produktanalyser.
    • Konsekventa resultat som kombinerar starka signaler med mycket låg bakgrund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Koloni- eller plackskärmar, dot blots och PCR-produktanalyser
Inkluderar DNA-märkningsreagens 0,5 ml; Glutaraldehydlösning 0,5 ml; Vatten 1,0 ml; 1 Hind III-kontroll-DNA (10 μg/ml) 0,1 ml; Guldhybridiseringsbuffert 500 ml; Blockeringsmedel 25g
Produkttyp ECL Direktmärkningsmodul
Kvantitet Till Label 5μ g
Testtid 20 min.