Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ DualVue Western Blotting Markers
Produktkod. 10420315 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 Lastningar
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10420315 25 Lastningar 25 reaktioner
1 options
Produktkod. 10420315 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN810
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck proteiner på gel och membran samt på film
Bekräfta proteinöverföring, bestämd blot-orientering och tillåt beräkning av målproteinets molekylmassa.
  • Förfärgade markörer indikerar effektiviteten av proteinöverföring till membran och blötorientering
  • Märgade rekombinanta proteinmarkörer möjliggör noggrann beräkning av molekylvikten för målproteiner
  • Kompatibel med alla HRP-substrat såväl som både PVDF- och nitrocellulosamembrantyper
  • Innehåller en blandning av tre förfärgade färgade markörer med definierad molekylvikt (från 15 000 till 100 000) och sju märkta rekombinanta proteiner (molekylvikter från 15 000 till 150 000)
Beställningsinfo
Varje förpackning innehåller ECL DualVue markörer (μ125 L) och S-protein-HRP-μkonjugat (50 L) tillräckliga för 25 standardgelladdningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ECL DualVue Western Blotting Markers innehåller både färgade proteiner och taggade proteiner som introducerar bekvämlighet och tillförlitlighet och underlättar noggrann storleksbestämning av proteiner på Western blots.
Form Vätska
För användning med (applikation) Upptäck proteiner på gel och membran samt på film
Kit Innehåll Förfärgade indikatorproteiner, fosforylas b: 50 μg, 100 000 (Mr), Kaninmuskel (källa), Myoglobin: 50 μg, 16000 (Mr), Hästmuskel (källa), Lysozym: 50 μg, 15000 (Mr), Kycklingäggvita (källa)
Molekylvikt (g/mol) Mr 15 000
Kvantitet 25 Lastningar
Förvaringskrav -20 °C
Produkttyp Proteinmolekylviktsmarkör