Beskrivning
- Övervaka utvecklingen av proteinelektrofores och bedöm överföringseffektiviteten och molekylvikten för blottade proteiner utan färgning
- Förbättrad för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler
- Klar att ladda
- Ger skarpare, mer intensiva band på geler och blottar och har förbättrat bandavstånd för mer exakt molekylviktsbestämning
- Ger fluorescerande bilder med hjälp av Cy3 och Cy5 kanaler
Beställningsinfo
Varje μ120 L förpackningsstorlek är tillräcklig för användning med minst 40 minigeler (10 x 8 cm) eller 20 stora geler (20 x 20 cm). Varje μ500 L förpackningsstorlek är tillräcklig för användning med minst 160 minigeler (10 x 8 cm) eller 80 stora geler (20 x 20 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Dessa fluorescerande regnbågsmarkörer är för användning med ECL Plex Western blotting detektionssystem. |
| Färg | Mång |
| Formulering | Levereras i 35 % glycerol och provbuffert innehållande merkaptoetansulfonsyra (MESNA) som reduktionsmedel |
| För användning med (applikation) | För kvantitativa westernblottar |
| Kvantitet | 120μ L |
| Förvaringskrav | -20 °C |
| Tillräckligt för | 12 Minigel-laddningar |
| Produkttyp | Protein molekylviktsmarkör/stege |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers, 125 ul
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
- UNKNOWN ACUTE-35.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 32.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.