Innehåller
Amersham ECL Plex get-α -mus IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex get-α -kanin IgG-Cy5, 150 μg; Amersham ECL Plex Fluorescerande regnbågsmarkörer, 120 μL; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm, 10 ark eller 45-001-215:Hybond LFP 0,2 μM PVDF, 20 x 20 cm, 3 ark
- Förbättrad formulering av Cy3 konjugat för ännu lägre bakgrund
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Innehåller Cy3 , Cy5 , Amersham Protran Premium 0,45 NC |
| För användning med (applikation) | ECL Plex västra blotting-systemet |
| Kit Innehåll | ECL Plex get-α -mus IgG-Cyμ3 150 g ECL Plex get-α ECL Plex μ - Amersham Protran kanin IgG-Cyμ5 150 g fluorescerande regnbågsmarkörer 120 L Premium 0,45 (10 x 10 cm) |
| Kvantitet | 1 kit: ECL Plex get-α -mus IgG-Cy3: 150μ g, ECL Plex get-α -kanin IgG-Cy5: 150μ g, ECL Plex Fluorescerande regnbågsmarkörer: 120μ L, Amersham Protran Premium 0,45: (10 x 10 cm) |
| Förvaringskrav | Varierar efter komponent |
| Produkttyp | Western Blot Kit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ECL Plex
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235-Förvaras svalt.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Innehåller: cy5 (mono-reactive),sodium azide, nitrocellulose, glycerol,sodium dodecyl sulphate, cy3 (mono-reac