Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL Plex™ Western Blotting-kombinationspaket
Produktkod. p-3676126 Handla allt Cytiva Produkter
Formulering:
Innehåller Cy3 , Cy5 , Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF
Innehåller Cy3 , Cy5 , Amersham Protran Premium 0,45 NC
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10585545
Brand: Cytiva RPN998
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Amersham ECL Plex get-α -mus IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex get-α -kanin IgG-Cy5, 150 μg; Amersham ECL Plex Fluorescerande regnbågsmarkörer, 120 μL; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm, 10 ark eller 45-001-215:Hybond LFP 0,2 μM PVDF, 20 x 20 cm, 3 ark
Komplett system optimerat för fluorescerande Western blotting
  • Förbättrad formulering av Cy3 konjugat för ännu lägre bakgrund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Kit
Formulering Innehåller Cy3 , Cy5 , Amersham Protran Premium 0,45 NC
För användning med (applikation) ECL Plex västra blotting-systemet
Kit Innehåll ECL Plex get-α -mus IgG-Cyμ3 150 g
ECL Plex get-α
ECL Plex μ
- Amersham Protran kanin IgG-Cyμ5 150 g fluorescerande regnbågsmarkörer 120 L Premium 0,45 (10 x 10 cm)
Kvantitet 1 kit: ECL Plex get-α -mus IgG-Cy3: 150μ g, ECL Plex get-α -kanin IgG-Cy5: 150μ g, ECL Plex Fluorescerande regnbågsmarkörer: 120μ L, Amersham Protran Premium 0,45: (10 x 10 cm)
Förvaringskrav Varierar efter komponent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ECL Plex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cy5 (mono-reactive),sodium azide, nitrocellulose, glycerol,sodium dodecyl sulphate, cy3 (mono-reac