Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent
Produktkod. 10308449 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Tillräckligt för:
1000 cm 2 membran
3000 cm 2 membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10308449 1000 cm 2 membran Varje
12994780 3000 cm 2 membran Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308449 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN2232
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Solution A (luminol solution) and Solution B (peroxide solution)
Möjliggör användning av mycket utspädda primära och sekundära antikroppar utan att minska känsligheten. Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent producerar hög signalintensitet och känslighet.
  • Stabil signal möjliggör flera exponeringar och gör reagensen lämplig för stora experimentserier
  • Ger bekväm hanteringstid mellan upptäckt och slutförande av experimentet
  • Optimerad för avbildning med ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-baserad bildbehandling), Amersham Hybond™ P (PVDF) membran och kompatibel med Amersham Hyperfilm™ , Amersham Hybond- ECL (nitrocellulosa) membran
  • Även kompatibel med Rainbow™ Molekylviktsmarkörer och Amersham ECL DualVue™ Western Blotting Markers
Utbildning och forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ECL Western Blot Detection Reagent
För användning med (applikation) Känslig kvantitativ eller bekräftande Western Blot
Känslighet ∼1 sid
Tillräckligt för 1000 cm 2 membran
Innehåll och lagring Lösning A (Luminollösning, 50 ml) och Lösning B (Peroxidlösning, 50 ml), 2 °C till 8 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ECL Prime'
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trometamol, ethanediol, imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.