Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL Select™ Western Blotting Detection Reagent
Produktkod. 12644055 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Detektionsmetod Förpackningsstorlek
12644055 Kemiluminescens Varje
1 options
Produktkod. 12644055 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN2235
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd som ett högkänsligt reagens för kemiluminescerande Western blotting-detektion. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Select™ Western Blotting Detection Reagent ger en mycket intensiv signalutgång, för detektering av medelhöga till mycket låga proteinnivåer.
Amersham ECL Select är ett högkänsligt reagens för kemiluminescerande Western blotting-detektion. Hög signalintensitet gör den lämplig för de mest krävande Western blotting-applikationerna, vilket möjliggör detektering av mycket små proteinmängder. Signaler kan detekteras med CCD-bildapparat eller röntgenfilm. Amersham ECL Select uppvisar vanligtvis ett dynamiskt omfång som är komplementärt till Amersham ECL Prime™ , och liknande Amersham ECL Advance™ .
  • Amersham ECL Select är det mest känsliga kemiluminescerande Western blotting-detektionsreagenset i Amersham ECL räckvidd
  • Med exceptionell signalintensitet, Amersham ECL Select resulterar i ljusare, tydligare band vid låga proteinnivåer
  • Amersham ECL Select ger hög känslighet även vid användning av mycket utspädda primära och sekundära antikroppar
  • Fungerar med ett brett utbud av antikroppsspädningar, vilket minskar behovet av långvarig optimering
  • Optimerad för avbildning med ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-baserad bildbehandling) och kompatibel med Amersham Hyperfilm
  • Kompatibel med Rainbow Molecular Weight Markers och Amersham ECL DualVue™ Western Blotting Markers
  • Optimerad för användning med Amersham Hybond™ PVDF-membran och kompatibel med Amersham Protran™ nitrocellulosamembran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot med hög signalintensitet
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Innehåll och lagring Lösning A (Luminollösning, 50 ml), Lösning B (peroxidlösning, 50 ml)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ECL Select
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain:
  • UNKNOWN ACUTE- procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller % beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.