Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ starta Western Blotting Detection Reagent
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
200 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
400ml
Beskrivning
Amersham™ ECL™ start är ett kemiluminescerande detektionsreagens i Amersham ECL produktfamilj som rekommenderas för bekräftande analys och detektion av höga till medelhöga nivåer av endogena proteiner.
- Lång signallängd ger analysdesignflexibilitet och robust detektering av stora experimentuppsättningar
- Ger låg bakgrund, oavsett metod för detektion
- Arbetslösningen är stabil i fem dagar
- Lång hållbarhet på 18 timmar är bekvämt för dem som kör Western blots sällan
- Detektion på röntgenfilm eller CCD Imager
- Rekommenderat membran: PVDF eller nitrocellulosa
- För detektion av proteiner med hög mängd
- Färglöst detektionsreagens 1 och 2
Användningsområden:
Rutinmässig och bekräftande Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ECL Western Blotting Detection Reagent |
| Kvantitet | 400 mL |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig och bekräftande Western blotting |
| Förvaringskrav | 18 °C till 30 °C |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.