Beskrivning
- Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD-bildapparat
- Använder förbättrad luminolbaserad detektion som är lämplig för all rutinmässig Western Blotting
Western Blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ECL Western Blot Detection Reagent |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Kvantitet | 250 ml |
| Känslighet | ∼10 sid |
| Tillräckligt för | 4000 cm2-membran |
| Innehåll och lagring | 250 ml detektionsreagens, 1250 ml detektionsreagens 2 2 °C till 8 °C |