Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting Detection Reagens
Product Code. 10340125 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
62,5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Tillräckligt för:
1000 cm2-membran
2000 cm2-membran
4000 cm2-membran
6000 cm2-membran
Unit Size:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Tillräckligt för unitSize
10340125 125 ml 2000 cm2-membran Varje
10754557 62,5 ml 1000 cm2-membran Varje
10773577 375 ml 6000 cm2-membran Varje
10155854 250 ml 4000 cm2-membran Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10340125 Supplier Cytiva Supplier No. RPN2209
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Använd för all rutinmässig Western blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting Detection Reagents är världens första kommersiellt tillgängliga kemiluminescerande detektionsreagens och fortfarande ett av de mest använda.
  • Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD-bildapparat
  • Använder förbättrad luminolbaserad detektion som är lämplig för all rutinmässig Western Blotting
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp ECL Western Blot Detection Reagent
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 125 ml
Känslighet ∼10 sid
Tillräckligt för 2000 cm2-membran
Kit Innehåll 125mL detektionsreagens, 1125mL detektionsreagens 2
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C