Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting Detection Reagens
Produktkod. 10754557 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
62,5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Tillräckligt för:
1000 cm2-membran
2000 cm2-membran
4000 cm2-membran
6000 cm2-membran
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10754557 62,5 ml 1000 cm2-membran Varje
10773577 375 ml 6000 cm2-membran Varje
10340125 125 ml 2000 cm2-membran Varje
10155854 250 ml 4000 cm2-membran Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10754557 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN2109
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Använd för all rutinmässig Western blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting Detection Reagents är världens första kommersiellt tillgängliga kemiluminescerande detektionsreagens och fortfarande ett av de mest använda.
  • Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD-bildapparat
  • Använder förbättrad luminolbaserad detektion som är lämplig för all rutinmässig Western Blotting
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ECL Western Blot Detection Reagent
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 62,5 ml
Känslighet ∼10 sid
Tillräckligt för 1000 cm2-membran
Innehåll och lagring 62.5mL detection reagent, 162.5mL detection reagent 2. 2°C to 8°C