Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting Detection Reagens
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
62,5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Tillräckligt för:
Detektering av 1000 cm 2 membran
Detektering av 2000 cm 2 membran
Detektering av 4000 cm 2 membran
Detektering av 6000 cm 2 membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Detekterbar på Hyperfilm™ ECL eller med CCD-bildapparat
- Använder förbättrad luminolbaserad detektion som är lämplig för all rutinmässig Western Blotting
Western Blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ECL Western Blot Detection Reagent |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Kvantitet | 375 ml |
| Känslighet | ∼10 sid |
| Tillräckligt för | Detektering av 6000 cm 2 membran |
| Kit Innehåll | 375 ml detektionsreagens, 1375 ml detektionsreagens 2 |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |