Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagent Pack
Produktkod. 10565335 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Each
Förpackningsstorlek:
Varje
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10565335
Brand: Cytiva RPN2124
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
anti-mouse IgG horseradish peroxidase conjugate, 100μL; anti-rabbit IgG horseradish peroxidase conjugate, 100μL; Amersham ECL blocking agent, 5g
Reagents for membrane blocking and secondary detection of membrane-bound mouse and rabbit primary antibodies
  • Designed for use with nitrocellulose or PVDF membranes
  • System optimized for use with ECL detection reagents (Not included)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) High sensitivity western blotting and chemifluorescent detection on scanners
Inkluderar 100μL Anti-Mouse IgG, Peroxidase linked whole Antibody (from Sheep), 100μL Anti-Rabbit IgG, Peroxidase linked whole Antibody (from Donkey), 5g ECL™ membrane blocking agent
Kvantitet Each