Läs mer
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting System
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Anti-mus HRP-konjugat, 100 μL; anti-kanin HRP-konjugat, 100 μL; ECL Detektionsreagens 1 och 2, 62,5 ml vardera; Blockeringsmedel, 5g
- Ger snabba, känsliga resultat med enkla protokoll
- Designad för användning med nitrocellulosa och PVDF-membran
- Upp till 10 gånger känsligare än kolorimetriska metoder
- Resultat som erhålls på röntgenfilm ger pappersdata och undviker blekning i samband med kolorimetriska detektionsmetoder
- Membran kan testas upp till 10 gånger
- Linjär respons i intervallet 0,2 till 2 OD-enheter med förblixt Hyperfilm™ ECL
- Icke-radioaktiv
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Kvantitet | Ea. |
| Kit Innehåll | 100 μL Anti-Mouse HRP-konjugat, μ100 L Anti-Rabbit HRP-konjugat, 62,5 mL ECL™ detektionsreagens 1, 62,5mL ECL™ detektionsreagens 2, 25 g blockeringsmedel, tillräckligt för 10 blottar (10 x 10) |