Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membran
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
50 skivor
Formatera:
Skiva
Porstorlek:
0,45μ m
Storlek (metrisk):
13.2 cm dia.
8.2 cm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund för alla märknings- och detektionssystem: radioaktiva, icke-radioaktiva och kromogena
- Förpackningsfunktioner inkluderar mellanblad på båda sidor av membranet och lufttät återförslutningsbar påse med märkpunkt
- Porstorlek: 0,2 μm och 0,45 μm
- Skivor finns också
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Protein blotting |
| Diameter (metrisk) | 82 mm |
| Kvantitet | 50 skivor |
| Formatera | Skiva |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Storlek (metrisk) | 8.2 cm dia. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose