Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membran
Produktkod. 11798308 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
50 skivor
Formatera:
Skiva
Porstorlek:
0,45μ m
Storlek (metrisk):
13,2 cm i diameter
8,2 cm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Porstorlek Storlek (metrisk) Förpackningsstorlek
11798308 50 skivor Skiva 0,45μ m 13,2 cm i diameter Varje
11758398 50 skivor Skiva 0,45μ m 8,2 cm i diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11798308 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN132D
 Begränsad artikel
I lager
Ostödd 100 % ren nitrocellulosamembran validerad för användning med alla ECL Western- och proteinblottingapplikationer
  • Utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund för alla märknings- och detektionssystem: radioaktiva, icke-radioaktiva och kromogena
  • Förpackningsfunktioner inkluderar mellanblad på båda sidor av membranet och lufttät återförslutningsbar påse med märkpunkt
  • Porstorlek: 0,2 μm och 0,45 μm
  • Skivor finns också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Protein blotting
Diameter (metrisk) 132 mm
Kvantitet 50 skivor
Formatera Skiva
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
Storlek (metrisk) 13,2 cm i diameter