Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ membran
Produktkod. 10320175 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
20 ark
5 ark
50 ark
50 rutnätsskivor
50 skivor
Mått (LxB):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 cm x 3
30 x 50 cm
Ej tillämpligt
Diameter (metrisk):
82 mm
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10320175
Brand: Cytiva RPN203B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för högsta känslighet vid DNA- och RNA-blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membrane är ett positivt laddat nylonmembran för användning med radioaktiv och icke-radioaktiv kemiluminescens och kemifluorescensdetektion.
  • Porstorlek på 0,45 μm med retention av nukleinsyror> 50 bp
  • Bindningskapacitet för nukleinsyror 600 μg/cm 2
  • Lämplig för högdensitetsarrayer
  • Utmärkt känslighet i konventionell Southern blotting
  • Nukleinsyraprover kan fixeras genom UV eller bakning
  • Ej lämplig för alkali blotting och fixering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 3 m
För användning med (applikation) Southern blots; UV-fixering
Bindande kapacitet Upp till 600 μg/cm 2
Diameter (metrisk) Ej tillämpligt
Kvantitet 1 rulle
Formatera Rulla
Material Nylon, positivt laddad
Mått (LxB) 20 cm x 3 m