Läs mer
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ membran
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
20 ark
5 ark
50 ark
50 rutnätsskivor
50 skivor
Mått (LxB):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 cm x 3
30 x 50 cm
Ej tillämpligt
Diameter (metrisk):
82 mm
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Porstorlek på 0,45 μm med retention av nukleinsyror> 50 bp
- Bindningskapacitet för nukleinsyror 600 μg/cm 2
- Lämplig för högdensitetsarrayer
- Utmärkt känslighet i konventionell Southern blotting
- Nukleinsyraprover kan fixeras genom UV eller bakning
- Ej lämplig för alkali blotting och fixering
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (metrisk) | 3 m |
| För användning med (applikation) | Southern blots; UV-fixering |
| Bindande kapacitet | Upp till 600 μg/cm 2 |
| Diameter (metrisk) | Ej tillämpligt |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Formatera | Rulla |
| Material | Nylon, positivt laddad |
| Mått (LxB) | 30 cm x 3 |